Tisk…
Chlortrimethylsilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18737.0100 8.18737.0500
8.18737.0100EA 870 CZK
8.18737.0100 8.18737.0500
Chlortrimethylsilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlortrimethylsilan
Vzorec: C₃H₉ClSi
MW: 108,64 g/mol
Bod varu: 59 °C (1013 hPa)
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000502
CAS číslo: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3 (8),II
REACH: 01-2119457596-25
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 108.64 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 1.5 - 46 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid