Chlortrimethylsilan 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
TMCS, TMSC, Trimethylchlorosilane
110120010
110120250
110122500
110121000
110120010.EA
3980
CZK
110120010.
110120250.
110122500.
110121000.
Chlortrimethylsilan 98%
Chlortrimethylsilan
Vzorec:
C₃H₉ClSi MW: 108,64 g/mol Bod varu: 57 °C (760 mmHg) Bod tání: –58 °C Hustota: 0,85 g/cm³ Bod vzplanutí: –28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000502 CAS číslo: 75-77-4 EINECS: 200-900-5 UN: 1298 ADR: 3,II REACH: 01-2119457596-25 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |