Tisk…
Chlorotriethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Triethylchlorosilane
MQ200
235067-25G 235067-5G
SIAL235067-25GEA 2830 CZK
SIAL235067-25G SIAL235067-5G
Chlorotriethylsilane, Sigma-Aldrich®
Chlorotriethylsilane
Vzorec: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72
Bod varu: 144
Hustota: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000507
CAS číslo: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8 II