Tisk…
Chlorotriethylsilane 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Triethylchlorosilane
A15547.09 A15547.18 A15547.30
A15547.09EA 1470 CZK
A15547.09 A15547.18 A15547.30
Chlorotriethylsilane 98
Chlorotriethylsilane
Purity: 98+% CAS No.: 994-30-9 Molecular Formula: C6H15ClSi Formula Weight: 150.73 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Pungent Melting Point: ca -75° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 1732860 UN No.: 2986 MDL No.: MFCD00000507
Vzorec: C₆H₁₅ClSi
MW: 150.72
Bod varu: 145…147 °C
Bod tání: ∼–75 °C
Hustota: 0.899
Bod vzplanutí: 29 °C (84 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000507
CAS číslo: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986