Tisk…
Tributyltin chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chlorotributylstannane, Tri-n-butyltin chloride, TBTC
M-Clarity™ quality level = MQ100
T50202-100G T50202-500G T50202-5G
SIALT50202-100GEA 1730 CZK
SIALT50202-100G SIALT50202-500G SIALT50202-5G
Tributyltin chloride, Sigma-Aldrich®
Tributyltin chloride
Vzorec: C₁₂H₂₇ClSn
Bod varu: 171…173 °C (25 mmHg)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
MDL Number: MFCD00000521
CAS číslo: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
ADR: 6.1,II