Tisk…

Tributyltin chloride 95% tech.

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Chlorotributylstannane, Tri-n-butyltin chloride, TBTC

139351000 139355000
ACRO139351000EA 1650 CZK
ACRO139351000 ACRO139355000
Tributyltin chloride 95% tech.
Tributyltin chloride
Vzorec: C₁₂H₂₇ClSn
Bod varu: 171…173 °C (25 mmHg)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
MDL Number: MFCD00000521
CAS číslo: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
ADR: 6.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR