Tisk…
Triisopropylchlorosilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
377350050 377350250 377351000
ACRO377350050EA 1950 CZK
ACRO377350050 ACRO377350250 ACRO377351000
Triisopropylchlorosilane 95%
Triisopropylchlorosilane
Vzorec: C₉H₂₁ClSi
MW: 192.8
Bod varu: 198 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.902 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009656
CAS číslo: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %