Tisk…
Triisopropylchlorosilane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chlorotriisopropylsilane, Triisopropylsilyl chloride, Triisopropylchlorosilane
221260100 221260500 221262500
ACRO221260100EA 3100 CZK
ACRO221260100 ACRO221260500 ACRO221262500
Triisopropylchlorosilane 97%
Triisopropylchlorosilane
Vzorec: C₉H₂₁ClSi
MW: 192,8 g/mol
Bod varu: 198 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,902 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009656
CAS číslo: 13154-24-0
UN: 2987
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %