Bromotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
92337-100ML
92337-25ML
92337-5ML
SIAL92337-100MLEA
12760
CZK
SIAL92337-100ML
SIAL92337-25ML
SIAL92337-5ML
Bromotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Bromotrimethylsilane
Vzorec:
C₃H₉BrSi Bod varu: 79 °C (1013 hPa) Bod tání: –43 °C Hustota: 1,1895 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000048 CAS číslo: 2857-97-8 EINECS: 220-672-0 UN: 2924 ADR: 3,II |