Tisk…
Bromotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
194409-100G 194409-25G 194409-5G
SIAL194409-100GEA 4550 CZK
SIAL194409-100G SIAL194409-25G SIAL194409-5G
Bromotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Bromotrimethylsilane
Vzorec: C₃H₉BrSi
Bod varu: 79 °C (1013 hPa)
Bod tání: –43 °C
Hustota: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000048
CAS číslo: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2924
ADR: 3,II