Tisk…
Bromotrimethylsilane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
186650050 186650250 186651000 186655000
ACRO186650050EA 1060 CZK
ACRO186650050 ACRO186650250 ACRO186651000 ACRO186655000
Bromotrimethylsilane 98%
Bromotrimethylsilane
Vzorec: C₃H₉BrSi
MW: 153.09
Bod varu: 79 °C (760 mmHg)
Bod tání: –43 °C
Hustota: 1.16 g/cm³
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000048
CAS číslo: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %