Tisk…

Diethylsilane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

423815-25ML 423815-5ML
SIAL423815-25MLEA 7640 CZK
SIAL423815-25ML SIAL423815-5ML
Diethylsilane, Sigma-Aldrich®
Diethylsilane
Vzorec: C₄H₁₂Si
Bod varu: 56 °C (1013 hPa)
Bod tání: –135 °C
Hustota: 0,6842 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039877
CAS číslo: 542-91-6
EINECS: 208-834-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03154

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR