Diethylsilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L16468.06
L16468.14
L16468.06EA
2160
CZK
L16468.06
L16468.14
Diethylsilane ≥97%
Diethylsilane
Purity: 98+%
CAS No.: 542-91-6
Molecular Formula: C4H12Si
Formula Weight: 88.23
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Mild
Melting Point: -132°
Boiling Point: 56°
Beilstein Reference: 1730902
Merck Reference: 14,3128
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039877
Vzorec:
C₄H₁₂Si Bod varu: 56 °C Bod tání: –132 °C Hustota: 0,684 Bod vzplanutí: –20 °C (–4 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039877 CAS číslo: 542-91-6 EINECS: 208-834-9 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 14,3128 |