Tisk…
Dibutyltin oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
183083-100G 183083-500G
SIAL183083-100GEA 1470 CZK
SIAL183083-100G SIAL183083-500G
Dibutyltin oxide, Sigma-Aldrich®
Dibutyltin oxide
Vzorec: C₈H₁₈OSn
MW: 248.94
Bod tání: > 300 °C
Hustota: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001992
CAS číslo: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1 III