Dibutyltin oxide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
179361000
179365000
ACRO179361000EA
1260
CZK
ACRO179361000
ACRO179365000
Dibutyltin oxide 98%
Dibutyltin oxide
Vzorec:
C₈H₁₈OSn MW: 248.94 Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001992 CAS číslo: 818-08-6 EINECS: 212-449-1 UN: 3146 ADR: 6.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Chloride (Cl) | ≤0.2 % |
Tin (Sn) | ≥47 % |
Volatile matter | ≤0.5 % |