Tisk…
Dichlordioktylstannan ≥95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41738.06 41738.14
41738.06EA 2080 CZK
41738.06 41738.14
Dichlordioktylstannan ≥95%
Dichlordioktylstannan
Purity: 95% CAS No.: 3542-36-7 Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2SnCl2 Formula Weight: 416.04 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 175°/1mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00018091
Vzorec: C₁₆H₃₄Cl₂Sn
Bod varu: 175 °C (1 mmHg)
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018091
CAS číslo: 3542-36-7
EINECS: 222-583-2
UN: 3261
ADR: 8,III