Tisk…
Dimethyltin dichloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dichlorodimethylstannane
347820050 347820250 347821000
ACRO347820050EA 2100 CZK
ACRO347820050 ACRO347820250 ACRO347821000
Dimethyltin dichloride 95%
Dimethyltin dichloride
Vzorec: C₂H₆Cl₂Sn
Bod varu: 188…190 °C (760 mmHg)
Bod tání: 103…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000517
CAS číslo: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 110 °C
Titration Argentometric ≥94 %