Tisk…
Dimethyldichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
40140-100ML 40140-25ML 40140-500ML
SIAL40140-100MLEA 986 CZK
SIAL40140-100ML SIAL40140-25ML SIAL40140-500ML
Dimethyldichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Dimethyldichlorsilan
Vzorec: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129.06
Bod varu: 70
Bod tání: –76 °C
Hustota: 1.0745 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –16 °C
MDL Number: MFCD00000491
CAS číslo: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
REACH: 01-2119437250-51