Tisk…
Dimethyldichlorsilan 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
113310010 113310050 113312500
ACRO113310010EA 3940 CZK
ACRO113310010 ACRO113310050 ACRO113312500
Dimethyldichlorsilan 99+%
Dimethyldichlorsilan
Vzorec: C₂H₆Cl₂Si
Bod varu: 70 °C (760 mmHg)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000491
CAS číslo: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes