Tisk…

Chlorodimethylsilane 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Dimethylchlorosilane

162840100 162840500 162842500
ACRO162840100EA 754 CZK
ACRO162840100 ACRO162840500 ACRO162842500
Chlorodimethylsilane 97%
Chlorodimethylsilane
Vzorec: C₂H₇ClSi
MW: 94.62
Bod varu: 34.6 °C (760 mmHg)
Bod tání: –111 °C
Hustota: 0.85 g/cm³
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000495
CAS číslo: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3 I
REACH: 01-2119486782-25

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR