Tisk…
Dibutylcíndichlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: DBTC
M-Clarity™ quality level = MQ100
205494-250G 205494-50G
SIAL205494-250GEA 3530 CZK
SIAL205494-250G SIAL205494-50G
Dibutylcíndichlorid, Sigma-Aldrich®
Dibutylcíndichlorid
Vzorec: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303.85
Bod varu: 275
Bod tání: 37…39 °C
Hustota: 1.37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000518
CAS číslo: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1 II