Tisk…
Dibutylcíndichlorid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
194872500 194870250
ACRO194872500EA 3030 CZK
ACRO194872500 ACRO194870250
Dibutylcíndichlorid 97%
Dibutylcíndichlorid
Vzorec: C₈H₁₈Cl₂Sn
Bod varu: 135 °C (10 mmHg)
Bod tání: 39…41 °C
Hustota: 1,4 g/cm³
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000518
CAS číslo: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %