Di-tert-butyltin dichloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39619.02
39619.04
39619.02EA
1450
CZK
39619.02
39619.04
Di-tert-butyltin dichloride ≥98%
Di-tert-butyltin dichloride
Purity: 98%
CAS No.: 19429-30-2
Molecular Formula: C8H18Cl2Sn
Formula Weight: 303.83
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₁₈Cl₂Sn Bod varu: 66 °C (3 mmHg) Bod tání: 42…43 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009854 CAS číslo: 19429-30-2 EINECS: 243-051-6 UN: 2928 ADR: 6.1,II |