Tisk…
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
175617-100G 175617-25G 175617-500G
SIAL175617-100GEA 5320 CZK
SIAL175617-100G SIAL175617-25G SIAL175617-500G
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Vzorec: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 196,34 g/mol
Bod varu: 215 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004901
CAS číslo: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III