Tisk…
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
174650500 174652500
ACRO174650500EA 1870 CZK
ACRO174650500 ACRO174652500
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Vzorec: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 196.34
Bod varu: 215
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1.05 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004901
CAS číslo: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %