Tisk…
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
63797-100ML-F 63797-25ML-F
SIAL63797-100ML-FEA 11820 CZK
SIAL63797-100ML-F SIAL63797-25ML-F
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Vzorec: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00053924
CAS číslo: 14814-09-6
EINECS: 238-883-1