Octyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
440213-100ML
440213-1L
SIAL440213-100MLEA
2620
CZK
SIAL440213-100ML
SIAL440213-1L
Octyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Octyltriethoxysilane
Vzorec:
C₁₄H₃₂O₃Si Bod varu: 265 °C (1013 hPa) Bod tání: –40 °C Hustota: 0,8515 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039883 CAS číslo: 2943-75-1 EINECS: 220-941-2 |