Tisk…
Octyltriethoxysilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Triethoxy(octyl)silane, Triethoxyoctylsilane
L04407.18 L04407.30 L04407.0B
L04407.18EA 1040 CZK
L04407.18 L04407.30 L04407.0B
Octyltriethoxysilane 95%
Octyltriethoxysilane
Purity: 95% CAS No.: 2943-75-1 Molecular Formula: CH3(CH2)7Si(OCH2CH3)3 Formula Weight: 276.49 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -40° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 2325287 MDL No.: MFCD00039883
Vzorec: C₁₄H₃₂O₃Si
Bod varu: 265 °C
Bod tání: < –40 °C
Hustota: 0,878
Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039883
CAS číslo: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2