Tisk…
Octyltriethoxysilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Triethoxy(octyl)silane, Triethoxyoctylsilane
338080250 338081000
ACRO338080250EA 1070 CZK
ACRO338080250 ACRO338081000
Octyltriethoxysilane 97%
Octyltriethoxysilane
Vzorec: C₁₄H₃₂O₃Si
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039883
CAS číslo: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %