Tisk…
Octadecyltrimethoxysilane 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Trimethoxy(octadecyl)silane
313600250 313601000
ACRO313600250EA 3220 CZK
ACRO313600250 ACRO313601000
Octadecyltrimethoxysilane 90% tech.
Octadecyltrimethoxysilane
Vzorec: C₂₁H₄₆O₃Si
MW: 374.68
Bod varu: 170 °C (.1 mmHg)
Bod tání: 13…17 °C
Hustota: 0.88 g/cm³
Bod vzplanutí: 139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043060
CAS číslo: 3069-42-9
EINECS: 221-339-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate. May partially crystallize)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % Total octadecyltrimethoxysilanes