Tisk…
Methyltrimethoxysilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethoxy(methyl)silane
250540050 250542500 250540010
ACRO250540050EA 809 CZK
ACRO250540050 ACRO250542500 ACRO250540010
Methyltrimethoxysilane 97%
Methyltrimethoxysilane
Vzorec: C₄H₁₂O₃Si
MW: 136.22
Bod varu: 102 °C (760 mmHg)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0.95 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008342
CAS číslo: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3695 to 1.3715 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %