Tisk…
Methyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Triethoxy(methyl)silane
MQ200
175579-250G 175579-50G
SIAL175579-250GEA 2420 CZK
SIAL175579-250G SIAL175579-50G
Methyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Methyltriethoxysilane
Vzorec: C₇H₁₈O₃Si
MW: 178.3
Bod varu: 143…145 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 30
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009066
CAS číslo: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9