Methyltriethoxysilane 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Triethoxy(methyl)silane
L04059.AK
L04059.AU
L04059.PG
L04059.AKEA
1670
CZK
L04059.AK
L04059.AU
L04059.PG
Methyltriethoxysilane 98
Methyltriethoxysilane
Purity: 98%
CAS No.: 2031-67-6
Molecular Formula: C7H18O3Si
Formula Weight: 178.30
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3835
Odour: Mild
Melting Point:
Vzorec:
C₇H₁₈O₃Si MW: 178.3 Bod varu: 141…143 °C Bod tání: < –50 °C Hustota: 0.897 Bod vzplanutí: 23 °C (73 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009066 CAS číslo: 2031-67-6 EINECS: 217-983-9 UN: 1993 ADR: 3 III |