Tisk…
Methyltriethoxysilane 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Triethoxy(methyl)silane
174622500 174620010
ACRO174622500EA 2200 CZK
ACRO174622500 ACRO174620010
Methyltriethoxysilane 98+%
Methyltriethoxysilane
Vzorec: C₇H₁₈O₃Si
MW: 178.3
Bod varu: 141…143 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0.89
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009066
CAS číslo: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3825 to 1.3845 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Hydrolyzable chloride ≤0.01 %