Tisk…
Hexyltriethoxysilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Triethoxy(hexyl)silane
L16521.14 L16521.22
L16521.14EA 1480 CZK
L16521.14 L16521.22
Hexyltriethoxysilane ≥97%
Hexyltriethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 18166-37-5 Molecular Formula: C12H28O3Si Formula Weight: 248.44 Flash Point: 95°(203°F) Boiling Point: 115°/18mm MDL No.: MFCD00087744
Vzorec: C₁₂H₂₈O₃Si
MW: 248.44
Bod varu: 115 °C (18 mmHg)
Hustota: 0.860
Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00087744
CAS číslo: 18166-37-5