Ethyltriethoxysilane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Triethoxy(ethyl)silane
L16495.AC
L16495.AE
L16495.ACEA
1570
CZK
L16495.AC
L16495.AE
Ethyltriethoxysilane 96%
Ethyltriethoxysilane
Purity: 96%
CAS No.: 78-07-9
Molecular Formula: (CH3CH2O)2SiCH2CH3
Formula Weight: 192.33
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -78°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1362028
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026754
Vzorec:
C₈H₂₀O₃Si MW: 192.33 Bod varu: 158…159 °C Bod tání: –78 °C Hustota: 0.896 Bod vzplanutí: 40 °C (104 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026754 CAS číslo: 78-07-9 EINECS: 201-080-1 UN: 1993 ADR: 3 III |