Tisk…
Dodecyltriethoxysilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17293.22 L17293.14
L17293.22EA 10090 CZK
L17293.22 L17293.14
Dodecyltriethoxysilane 95%
Dodecyltriethoxysilane
Purity: 95% CAS No.: 18536-91-9 Molecular Formula: C18H40O3Si Formula Weight: 332.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 152-153°/3mm Beilstein Reference: 2414223 MDL No.: MFCD00048437
Vzorec: C₁₈H₄₀O₃Si
Bod varu: 152…153 °C (3 mmHg)
Hustota: 0,890
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048437
CAS číslo: 18536-91-9
EINECS: 242-409-9