Tisk…
Decyltriethoxysilane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L16965.14 L16965.22
L16965.14EA 3140 CZK
L16965.14 L16965.22
Decyltriethoxysilane ≥98%
Decyltriethoxysilane
Purity: 98% CAS No.: 2943-73-9 Molecular Formula: C16H36O3Si Formula Weight: 304.55 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 150°/8mm Beilstein Reference: 2413155 MDL No.: MFCD00069132
Vzorec: C₁₆H₃₆O₃Si
Bod varu: 150 °C (8 mmHg)
Hustota: 0,879
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069132
CAS číslo: 2943-73-9
EINECS: 220-940-7