Isobutyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
444065-100ML
444065-25ML
SIAL444065-100MLEA
1890
CZK
SIAL444065-100ML
SIAL444065-25ML
Isobutyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Isobutyltrimethoxysilane
Vzorec:
(H₃C)₂HCSi(OCH₃)₃ MW: 178.3 Bod varu: 155 Hustota: 0.933 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00051589 CAS číslo: 18395-30-7 EINECS: 242-272-5 |