(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Methylaminopropyl)trimethoxysilane, Trimethoxy[3-(methylamino)propyl]silane, N-Methyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, Trimethoxy(3-(methylamino)propyl)silane
L16541.14
L16541.22
L16541.14EA
3680
CZK
L16541.14
L16541.22
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane 95%
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane
Purity: 95%
CAS No.: 3069-25-8
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3Si(OCH3)3
Formula Weight: 193.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 106°/30mm
Beilstein Reference: 2072720
MDL No.: MFCD00048021
Vzorec:
H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 193.32 Bod varu: 106 °C (30 mmHg) Hustota: 0.978 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048021 CAS číslo: 3069-25-8 EINECS: 221-334-5 |