Tisk…
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
440302-100ML 440302-500ML
SIAL440302-100MLEA 1960 CZK
SIAL440302-100ML SIAL440302-500ML
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Vzorec: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 261…263 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 0 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008173
CAS číslo: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6