N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
104884-100ML
104884-500ML
SIAL104884-100MLEA
2170
CZK
SIAL104884-100ML
SIAL104884-500ML
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Vzorec:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Bod varu: 261…263 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼ 0 °C Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 136 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008173 CAS číslo: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 |