Tisk…
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19172.0100 8.19172.0500 8.19172.0025
8.19172.0100EA 2280 CZK
8.19172.0100 8.19172.0500 8.19172.0025
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Vzorec: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 222,36 g/mol
Bod varu: 261…263 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 0 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008173
CAS číslo: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble,Hydrolysis
Molar Mass 222.36 g/mol
Boiling Point 261 - 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.5 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Hill Formula C8H22N2O3Si