Tisk…
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000 216535000
ACRO216531000EA 1790 CZK
ACRO216531000 ACRO216535000
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin 97%
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin
Vzorec: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 261…263 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 0 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008173
CAS číslo: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %