(3-Aminopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
281778-100ML
281778-500ML
281778-5ML
SIAL281778-100MLEA
3620
CZK
SIAL281778-100ML
SIAL281778-500ML
SIAL281778-5ML
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Vzorec:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Bod varu: 194 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0265 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008206 CAS číslo: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 |