Tisk…
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
313251000 313250025 313255000
ACRO313251000EA 2050 CZK
ACRO313251000 ACRO313250025 ACRO313255000
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane 95%
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Vzorec: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 194 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008206
CAS číslo: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
UN: 3267
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %