Tisk…
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Dodavatel: abcr
Varování
AB110816.0025 AB110816.0500
ABCRAB110816.0025EA 0 CZK
ABCRAB110816.0025 ABCRAB110816.0500
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Vzorec: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 194 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0265 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008206
CAS číslo: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5