Tisk…
(3-aminopropyl)tremethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
440140-100ML 440140-500ML
SIAL440140-100MLEA 4130 CZK
SIAL440140-100ML SIAL440140-500ML
(3-aminopropyl)tremethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-aminopropyl)tremethoxysilan
Vzorec: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –70 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008207
CAS číslo: 919-30-2
EINECS: 213-048-4