(3-aminopropyl)tremethoxysilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21619.0100
8.21619.0500
8.21619.0100EA
1560
CZK
8.21619.0100
8.21619.0500
(3-aminopropyl)tremethoxysilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
(3-aminopropyl)tremethoxysilan
Vzorec:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Bod varu: 217 °C (1013 hPa) Bod tání: < –70 °C Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008207 CAS číslo: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 UN: 3267 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Molar Mass | 221.37 g/mol |
Synonyms | 3-Aminopropyltriethoxysilane |
Chemical Formula | (C2H5O)3Si(CH2)3NH2 |