(3-aminopropyl)tremethoxysilan 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
A10668.36
A10668.0E
A10668.22
A10668.36EA
5460
CZK
A10668.36
A10668.0E
A10668.22
(3-aminopropyl)tremethoxysilan 98%
(3-aminopropyl)tremethoxysilan
Purity: 98%
CAS No.: 919-30-2
Molecular Formula: C9H23NO3Si
Formula Weight: 221.37
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Amine-like
pH: 11
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1754988
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008207
Vzorec:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Bod varu: 217 °C Bod tání: < –70 °C Hustota: 0,948 Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008207 CAS číslo: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 UN: 2735 ADR: 8,II |